Merck
NA76/25
用于NOVASEPTIC®阀的膜
PTFE
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
關於此項目
分類程式碼代碼:
31411800
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
材料
PTFE
PTFE device (polytetrafluoroethylene)
品質等級
特點
hydrophobic (Surface)
參數
-40-170 °C temp. range (Continuous use)
-40-250 °C temp. range (Short term use)
重量
0.16 kg (0.353 lb)
應用
所应用的阀体和隔膜可能具有不同的设计温度和/或压力限值。组装产品中的最弱部件决定着最高设计温度和压力限值。
包裝
隔膜包装在封闭盒子内。
其他說明
所有隔膜采用符合FDA法规§177.2600的材料制造,随附声明。隔膜符合USP塑料生物测试,VI类。
法律資訊
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany