跳轉至內容
Merck
NU200/442-312
NovAseptic®阀门
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
關於此項目
分類程式碼代碼:
40141600
eCl@ss:
37051001
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
材料
stainless steel ((ASME SA-479)/EN 1.4404 (EN 10272))
產品線
NovAseptic®
參數
pressure range at -1-10 bar
temp. range at -80-200 °C
重量
2.8 kg (6.17 lb)
應用
所应用的隔膜和执行器可能具有不同的设计温度和/或压力限值。组装产品中的最弱部件决定着最高设计温度和压力限值。
其他說明
罐底阀体
法律資訊
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
NOVASEPTIC®阀门被归类为欧盟PED指令(97/23/EC)IV类承压设备,并通过公告机构认证。NOVASEPTIC®阀门符合ASME BPE生物加工设备标准。
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務