Merck
ST1069
PhosphoDetect抗桩蛋白(pSer¹⁷⁸)兔pAb
liquid, Calbiochem®
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
isotype
IgG
storage temp.
2-8°C
General description
Paxillin是一种粘着斑衔接蛋白,与粘着斑建立、通过整合素进行细胞信号传导和细胞运动有关。paxillin的N末端包含一个富含脯氨酸的SH3和SH2结构域结合区。N末端还包含5个与肌动蛋白结合蛋白结合的LD基序拷贝。C末端包含LIM结构域和粘着斑靶向序列。Paxillin是一种衔接蛋白,可促进多蛋白复合物的组装,并通过整合素协调信号传导。Paxillin的酪氨酸和丝氨酸磷酸化与细胞骨架膜附着的建立有关。JNK在Ser178处磷酸化是正常细胞运动所必需的。
免疫亲和纯化的兔多克隆抗体。可识别出在Ser178处磷酸化的~68 kDa的Paxillin蛋白。
可识别出在Ser178处磷酸化的~68 kDa的Paxillin蛋白。
该PhosphoDetect抗Paxillin(pSer¹⁷⁸)兔pAb经验证可用于免疫印迹法检测Paxillin(pSer¹⁷⁸)。
Immunogen
人
合成磷酸肽,对应于人paxillin的Ser¹⁷⁸磷酸化位点周围的氨基酸
Application
免疫印迹法(1:1000-1:5000)
Packaging
特定批次的浓度参见小瓶标签。
Physical form
在Tris-柠檬酸/磷酸中,pH 7.0-8.0。
Preparation Note
初次使用后,分装冻存(-20°C)以进行长期储存。避免反复冻融。
Analysis Note
阳性对照
接种在纤连蛋白上的NIH3T3细胞
Other Notes
Bellis, S.L., et al. 1997.生物化学。J.325, 375.
Schaller, M.D. 2001.Oncogene20, 6459.
Huang, C., et al. 2003.Nature424, 219.
无法识别未磷酸化的paxillin。应对抗体进行滴定,以在个别系统中获得最佳结果。
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
毒性:剧毒(H)
Still not finding the right product?
嘗試我們的 產品選擇工具 縮小您的選擇範圍
存儲類別/等級
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
閃點 (F)
Not applicable
閃點(°C)
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)