Merck
XXSPTFF02
Pellicon®单程切向流过滤盒式膜包隔离板
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
關於此項目
分類程式碼代碼:
23151800
eCl@ss:
32031690
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
材料
316L stainless steel housing
品質等級
技術
tangential flow filtration (TFF): suitable
應用
liquid formulation
一般說明
Pellicon单程切向流过滤膜包隔板用于组装Pellicon 3 0.57 m²、Pellicon 3 1.14 m²或Pellicon 2 0.5 m²盒式膜包,进行单程切向流过滤。
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany