Merck
跳轉至
PG9H9BC7B2D4
PrecisePEG
s-TCO-PNP
同義詞:
((1R,8S,9r,E)-bicyclo[6.1.0]non-4-en-9-yl)methyl (4-nitrophenyl) carbonate
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
線性公式:
C17H19O5N1
CAS 編號:
分子量::
317.34
MDL number:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C17H19NO5/c19-17(23-13-9-7-12(8-10-13)18(20)21)22-11-16-14-5-3-1-2-4-6-15(14)16/h1-2,7-10,14-16H,3-6,11H2/b2-1+/t14-,15+,16+
Inchi Key
JSYLBRUJIPTSJM-DTGUECQKSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
預防性聲明
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)