Merck
跳轉至
ABTS-RO
Roche
ABTS ™ 片剂
tablet, green
同義詞:
ABTS
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
UNSPSC Code:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
form
tablet
packaging
pkg of 20 tablets (11112422001[50mg]), pkg of 20 tablets (11204521001[5mg])
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
protein detection: suitable
color
green
solubility
water: soluble
λmax
414 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
ABTS 片剂在以辣根过氧化物酶为标志酶的酶免疫分析中用作底物。它广泛用于分光光度法测定食品和饮料的抗氧化活性。
Application
ABTS 片剂是以辣根过氧化物酶 (HRP) 为标志酶的酶免疫分析的理想底物。
Features and Benefits
  • ABTS 可溶于水和有机溶剂
  • ABTS法适用于各种 pH 水平
  • 样品与 ABTS 迅速反应,并在 30 分钟 内达到稳定
Packaging
  • 11204521001(5 mg/片;每片溶于 5 mL 底物溶液)
  • 11112422001(50 mg/片;每片溶于 50 mL 底物溶液)
Preparation Note
工作液: 取 1 片 ABTS 片剂 (5 mg),溶于 5 mL ABTS 缓冲液中。该溶液呈浅绿色。在微量滴定板中,其呈无色。 405 nm /1 cm 应<0.16。尽可能保持清洁。重金属离子或微量过氧化物酶可产生深绿色 ABTS 溶液。此类溶液不适用于该检测。
Analysis Note
评价: 光度测定 (405 nm)
Other Notes
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
Legal Information
ABTS is a trademark of Roche
圖示
Corrosion
警示詞
Danger
危險代碼
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
存儲類別/等級
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
閃點 (F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)