Merck
跳轉至
4339035
可裂解的iCAT ®试剂-方法开发套件
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
UNSPSC Code:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
General description
Cleavable ICAT reagents Methods Development Kit含有3单位的Heavy试剂盒6单位的Light试剂。每一单位试剂至多可标记约100 μg蛋白质。
Analysis Note
如需浏览用于蛋白标记的Cleavable ICAT Reagent Kit(单路版本)的实验方案,请点击此实验方案链接。
如需浏览用于靶向蛋白鉴定和定量(单路版本)的1-D PAGE Cleavable ICAT Reagent Applications Development Kit的实验方案,请点击此实验方案链接。
如需浏览用于靶向蛋白鉴定和定量(单路版本)的1-D PAGE Cleavable ICAT Reagent Applications Development Kit的快速参考操作步骤,请点击此快速参考操作步骤链接。
如需浏览用于靶向蛋白鉴定和定量(单路版本)的1-D PAGE Cleavable ICAT Reagent Applications Development Kit的快速参考卡,请点击此快速参考卡链接。
Legal Information
iCAT is a registered trademark of University of Washington
警示詞
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
靶向器官
Respiratory system
supp_hazards
存儲類別/等級
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
閃點 (F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)