Merck
跳轉至
68614
PEG 20000 12% – Tris pH 8; 100 mM solution
同義詞:
Crystallization solution 37/Kit-No 02528
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
UNSPSC Code:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
form
liquid
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
存儲類別/等級
12 - Non Combustible Liquids
到底發生了什麼事?
WGK 1
閃點 (F)
Not applicable
閃點(°C)
Not applicable
PPE(個人防護裝備)
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)