Merck
跳轉至
90944
氯化钠 溶液
for Molecular Biology, 5 M in H2O, BufferFly
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
線性公式:
NaCl
CAS 編號:
分子量::
58.44
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Quality Segment
concentration
5 M in H2O
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 氯化钠 溶液
存儲類別/等級
12 - Non Combustible Liquids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)