Merck
跳轉至
P1476
垂体提取物 牛
solution, ~14 mg/mL protein in PBS, 0.2 μm filtered
同義詞:
BPE, PEX
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
bovine
Form:
solution
Impurities:
<50 EU/mL
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
biological source
bovine
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
quality
endotoxin tested
packaging
pkg of 2.5 and 25 mL
concentration
~14 mg/mL protein in PBS
impurities
<50 EU/mL
color
brown
storage temp.
−20°C
General description
牛垂体提取物(PEX)是含有生长因子的牛垂体组织的提取物。PEX 可用于促进培养中几种类型的人类上皮细胞的生长。牛垂体提取物是使用已发表的实验方案的改良方法制备的。
存儲類別/等級
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
閃點 (F)
Not applicable
閃點(°C)
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. The recommended storage temperature is -20 °C.