Merck
PHL23756
Lepidiline B
new
phyproof® Reference Substance
同義詞:
2,4,5-Trimethyl-1,3-bis(phenylmethyl)-1H-imidazolium chloride, Macaline B
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C20H23ClN2
CAS 編號:
分子量::
326.86
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
技術
HPLC: suitable
應用
food and beverages
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
−20°C
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)