MilliporeSigma
793025P
Avanti
DSPE-PEG2000-Tetrazine
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[tetrazine(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C142H272N7O55P
Peso molecular:
2988.67
UNSPSC Code:
12352211
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (793025P-10MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
polymerizable lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[NH4+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)Cc1ccc(cc1)-c1nncnn1)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Categorías relacionadas
General description
DSPE-PEG2k-Tetrazine is a high-purity synthetic phospholipid modified with PEG2000 and a tetrazine group. PEGylation offers steric stabilization, enhancing circulation time and minimizing clearance by the reticuloendothelial system (RES). The tetrazine moiety enables bioorthogonal click chemistry, reacting selectively with trans-cyclooctene (TCO) in complex biological environments without disrupting native biological functions.
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)