MilliporeSigma
880245P
Avanti
DSG-PEG2000-DBCO
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-distearoyl-rac-glycero-3-[dibenzocyclooctyl(polyethylene glycol)-2000]
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C148H270N2O51
Peso molecular:
2893.71
UNSPSC Code:
12352211
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (880245P-10MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
polymerizable lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCC(=O)N1Cc2ccccc2C#Cc2ccccc12)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Categorías relacionadas
General description
DSG-PEG2000-DBCO is a lipid that consists of a DSG-PEG2000 unit conjugated to a DBCO unit. This lipid incorporates itself into micelles and liposomes.
Features and Benefits
The ability for this lipid to be clickable and can be conjugated to a variety of molecules using click chemistry.
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)