Saltar a
EHNC012001
MISSION® esiRNA
targeting human RP11-580I1.2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
$259.00
50 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
$466.00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
$259.00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATCCTTCCCCAGCTGAAACTTCACTTGAGACCTTCTCATTGGCCATCATCGACATCTGGATTCATGATACAGAGAAACTTGAGTAATGATGACAATAGCAGTCCAGCCTGCATGGATGCTGACATGGATGCTGTCTCCCATTCTTACCACTGGATGTCAAGAACTGCTAGATGCGATCCAGCCAGTCTGTACTCGACTCTCAGTTCCATCTTCTCAACTCACAGTGTCTTCCAAAGTCCATGCCACACCACAGCCTGGAAGATC
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EHNC002451EHNC009361EHNC007301
description
targeting human RP11-580I1.2
description
targeting human RP11-326C3.11
description
targeting human AC010538
description
targeting human CTC-445B21.1
esiRNA cDNA target sequence
ATCCTTCCCCAGCTGAAACTTCACTTGAGACCTTCTCATTGGCCATCATCGACATCTGGATTCATGATACAGAGAAACTTGAGTAATGATGACAATAGCAGTCCAGCCTGCATGGATGCTGACATGGATGCTGTCTCCCATTCTTACCACTGGATGTCAAGAACTGCTAGATGCGATCCAGCCAGTCTGTACTCGACTCTCAGTTCCATCTTCTCAACTCACAGTGTCTTCCAAAGTCCATGCCACACCACAGCCTGGAAGATC
esiRNA cDNA target sequence
CTGCTGAGTCCAAAGTCACCGCGGCATACCCAGCTCGGCAGACTCCCCTTAGTACGAAACTGCTTCCATCAGTAAAATATTCAATGTCCAGGTCCCCGAGGGGCCAATCTGTTAAATCTTTCCAGCTTGAGAACACTTTATCTACCACGTCCACACAGCAATGAAGGGGACTTCCTGTGTAGGGTCCAGCCCTACGGGGGCTTAGCGGGTGTTCTCCCCGTGTGCAGAGACAAGAGATCGTAAGAAATAAAGACACAAGACAAACAGATAAAGAGAAAACAGCTGGGCC
esiRNA cDNA target sequence
GCCACTTGCTTCCTTCAGTCTCCTGGAGTCCCCATGTCCTGAACACAGAGGAGGCACCCAAATGCTTGCTGAAGCCACATCCCTGGACCAAGTGACCTGACCCTCACCTGGAGGACCTTCACCTTCACCTCTCACCTGGAGGACCCTCTCACCTGGAAGACTCTCTCACCTGGAGGACCACCCCACCTGAAGGACTCCCAACTGGAGGACCCTCTTACCTGGGGGACCCCCTCCGCTGGAGGACCCTCTCACCTGGAGGACCCTCTTACCTGGAGGGCCCTTCACCTGGGGGACTCCCCCACCTAGAGGATCCTCTTACCTGGAGGTCCC
esiRNA cDNA target sequence
TGTGCAAAGAGTTATCCTGGAATAGAAATGCTGAAAATATATTTTCAAGAAGTTTTAAAATTCTAGGCTGGCCTCAATGTATTCAGTAGCATGCCAGAAACAGAAAAAAAAATTTAATCTCTCCATTTGCTTATTCCTATTAACATATATAGAAAAAAAACTTGCTCTAAACCTAATGCCTATGCGATATGTTTGTTTCCTGATGCTGATGATAAATCATAACCGGGCACTTGGTTATATTTTTTAATGTTCTACATTTCTAGCACTGCTACTGTATTCACAATGAGCTTTATATCTGACAGTAATTTTATTTTCAGGTTCAGTCATATGATGCCTTTCTATAGGAATAGGTTCTATCACAGGAACAAATTATTCAAATCTAGTTTAACGGACTCAGCAATTCTCCTCAGTTTTATCTTGGGCATTTTGTATTCCTTTGCCTAAACCTAGTGGCTATGTAACAATTCAATTACCAAAGTCCTTCATCCAGAAAGTGCTGTTGATTTCC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
GenBank accession no.
DR001675
GenBank accession no.
AC136475
GenBank accession no.
AC010538
GenBank accession no.
AC008505
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
WGK
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)