Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
20 μg | Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados). | $259.00 |
50 μg | Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados). | $466.00 |
Acerca de este artículo
$259.00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCCGAAGAGAGGTGGAGAAACCTAAAGACTGAGGAGAAGAGATCCTTTGAGCCAGATGGGGCATTAGTTCTTCTGCTTTTCTCAGCATGGATAAACCATTTCCTCAAGGATTTTCTCATGTGCCCTGAAATCCATGTAACTACAAGGGCTCCTCTTTATCACCATAAGTGCCACCCTGACTTAAAACCACTCAGAGCTAAAAAATCAAGGCAAAATGGATGCTGCGGTGACAGATGATTTTCAACAAATTCTGCCTATTGAACAGCTGCGCTCTACTCATGCTAGCAATGACTACGTGGAACGGCCTCCAGCCCCCTGTAAACAGGCCCTCTCCAGCCCTTCCCTTATTGTGCAAACCCACAAGTCTGATTGGTCTCTGGCTACCATGCCTACTTCTCTCCCCCGCAGTCTCAGCCAGTGCCATCAACTGCAGCCCTTGCCTCAGCATCTGAGCCAATCTAGCATTGCCAGCTCAATGTCCCATAGCACCACTGCCTCTGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SPRY3(10251)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description targeting human SPRY3 | description affinity isolated antibody | description targeting mouse Spry3 |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. - | Ensembl | human accession no. - |
| Gene Information human ... SPRY3(10251) | Gene Information human ... SPRY3(10251) | Gene Information mouse ... SPRY3(236576), Spry3(236576) |
| product line MISSION® | product line - | product line MISSION® |
| esiRNA cDNA target sequence TCCGAAGAGAGGTGGAGAAACCTAAAGACTGAGGAGAAGAGATCCTTTGAGCCAGATGGGGCATTAGTTCTTCTGCTTTTCTCAGCATGGATAAACCATTTCCTCAAGGATTTTCTCATGTGCCCTGAAATCCATGTAACTACAAGGGCTCCTCTTTATCACCATAAGTGCCACCCTGACTTAAAACCACTCAGAGCTAAAAAATCAAGGCAAAATGGATGCTGCGGTGACAGATGATTTTCAACAAATTCTGCCTATTGAACAGCTGCGCTCTACTCATGCTAGCAATGACTACGTGGAACGGCCTCCAGCCCCCTGTAAACAGGCCCTCTCCAGCCCTTCCCTTATTGTGCAAACCCACAAGTCTGATTGGTCTCTGGCTACCATGCCTACTTCTCTCCCCCGCAGTCTCAGCCAGTGCCATCAACTGCAGCCCTTGCCTCAGCATCTGAGCCAATCTAGCATTGCCAGCTCAATGTCCCATAGCACCACTGCCTCTGA | esiRNA cDNA target sequence - | esiRNA cDNA target sequence TGGTAGCTGCCTAAGAACTTAGATTTCAGCAACAGTGAACAACTGAGATGAAAGATATGTAAAGCACAGAAGTGACTCCCCTCATAAAATGTACAAAGAGCCTGTGCTACGAACCCCTGTCAATAAGGAAAATGCTGCAATGGTGATGGCAGGGTGCAAAAGACTGCTACTAAGAGACATGAGAATTATATAGTTTCCCTCTGTAAGTAAACCCAAAATTTATCAAGGAATACAGATATTGGGGGCACTTGCTTGAAATCAAGGTGCTCCAACTTAGTTTAAGACTTCCAGACTCTATGTATCACCTCTTTTAAAGTATGCATGGATGTGTGCTGCAGGGTGAAGTAAGGAGAAGTGCATAATCATGCACAAGAGGAAGAAAGGGAATTACATGTCCCTTTATTGGAAATATACTGCAGAAATATATGCCACAAAGTATTTATTGGCTATGAAACTTCCTGAGGTGTATTGACATTGGGTTGCACACAGCCACATACCTTCACTTACATCTCC |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?