Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
20 μg | Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados). | $259.00 |
50 μg | Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados). | $466.00 |
Acerca de este artículo
$259.00
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATGCACAGTGAGCTCCTCCTGGCTTCACAATCCTTCTGGACACAGAATGGATGGCAAGAAGGCTCTGCTGCTTCCTAGGTGTTGGTTGACATGAGCTGTATCACCTGCCTGAGGTAATCTGACTCTCCTCACCTTTCCGCTGCATTTGCTAATGATTCCCTAGTACAGACTCAAAGTCAGTTACGGGAAGAGGTGGGGGTAGACAGATGTAACCCTCCTTGTGGGCAATGACTGGACAGCGTGCTTCACGAAGCTACAATTTGGCTCCCGATTTTGAGTTTCCAGGTGTATGCTCTCCCTGCCACTTCACTCACGCGTTCGATGTCCACATGTTC
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... PAM(18484)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description targeting mouse Pam | description targeting mouse Pam | description - |
| esiRNA cDNA target sequence ATGCACAGTGAGCTCCTCCTGGCTTCACAATCCTTCTGGACACAGAATGGATGGCAAGAAGGCTCTGCTGCTTCCTAGGTGTTGGTTGACATGAGCTGTATCACCTGCCTGAGGTAATCTGACTCTCCTCACCTTTCCGCTGCATTTGCTAATGATTCCCTAGTACAGACTCAAAGTCAGTTACGGGAAGAGGTGGGGGTAGACAGATGTAACCCTCCTTGTGGGCAATGACTGGACAGCGTGCTTCACGAAGCTACAATTTGGCTCCCGATTTTGAGTTTCCAGGTGTATGCTCTCCCTGCCACTTCACTCACGCGTTCGATGTCCACATGTTC | esiRNA cDNA target sequence CCTGAACCAGTTGTGTGTGGCCGATAGGGAAAATGGCCGGATCCAGTGTTTCAAGACTGACACCAAAGAATTTGTGAGAGAGATTAAGCATGCGTCATTTGGAAGGAATGTCTTTGCAATCTCATATATACCAGGTTTCCTCTTTGCAGTAAATGGGAAGCCTTACTTTGGAGACCAAGAACCCGTGCAAGGATTTGTGATGAACTTTTCCAGTGGGGAAATTATAGATGTTTTCAAACCAGTTCGCAAGCACTTTGACATGCCTCATGATATTGTGGCTTCTGAAGATGGGACTGTGTACATTGGCGACGCACACACAAACACCGTGTGGAAGTTCACCCTCACTGAAAGCAGGCTGGAAGTGGAGCATCGATCAGTTAAAAAGGCTGGCATTGAGGTACCGGAAATCAAAGAAGCCGAGGCAGTTGTTGAACCCAAAGTGAAGAACAAACCCACCTCC | esiRNA cDNA target sequence - |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line - |
| Gene Information mouse ... PAM(18484) | Gene Information mouse ... PAM(18484), Pam(18484) | Gene Information - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid |
| GenBank accession no. | GenBank accession no. - | GenBank accession no. - |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?