MilliporeSigma
EP4960832006
Eppendorf® Bottle Thread Adapter
new
from 45mm to 17/8", for use with 5L jerrycan, ETFE
Sinónimos:
thread converter
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
1 EA
$140.00
$140.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.17
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
ETFE
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4960832006
compatibility
for use with 5L jerrycan
Application
LIQUID HANDLING
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)