MilliporeSigma
EP4966615007
Eppendorf® Bottle Thread Adapter
new
from GL45 to GL32, ETFE
Sinónimos:
thread converter
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
1 EA
$66.80
$66.80
Comprobar disponibilidad del carrito
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121815
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
ETFE
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4966615007
Application
LIQUID HANDLING
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)