Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122806
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
stainless steel
feature
to hold 12 x 53 mm/ 2 in boxes (format 6 x 2)
for use with CryoCube® F101h
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 6001092210
D × W × H
-307 mm -12.1 in. -140 mm -5.5 in. -337 mm -13.3 in.
General description
Stainless steel, drawer style, side access racks that give easy access to samples without removing most of the storage boxes from the cold interior. Each rack has 6 drawers and each drawer can hold 2 boxes with dimensions 136mm square and 53mm high. The side access rack must be completely removed for sample access.
Application
cryostorage
Features and Benefits
Also suitable for use as drawer rack
Legal Information
CryoCube is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?