MilliporeSigma
ERMCZ130
Fine dust (PM10 Like) (PAHs, elements)
new
ERM®, certified reference material
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
ERMCZ130-1G
$175.00
$175.00
Fecha estimada de envío08 de diciembre de 2025desdeMILWAUKEE
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116107
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
agency
ERM®
form
solid
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
industrial qc
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For more information please see: ERMCZ130
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission