Xét nghiệm loại bỏ virus
Các nghiên cứu về loại bỏ virus (VC) đóng vai trò then chốt trong hồ sơ đăng ký IND và BLA. Chúng tôi hợp tác cùng quý vị để cung cấp hỗ trợ trên nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm kháng thể đơn dòng, các chế phẩm sinh học có hoạt tính cao, protein tái tổ hợp, vắc-xin và liệu pháp gen, nhằm đảm bảo quy trình của quý vị có thể loại bỏ hoặc bất hoạt các tác nhân gây nhiễm virus tiềm ẩn.
Đối tác Loại bỏ Virus Đáng Tin Cậy Của Quý Vị
- Cơ cấu và hạ tầng toàn cầu: 3 cơ sở trên toàn thế giới (tại Rockville, MD, Hoa Kỳ; Stirling, Vương quốc Anh; và Singapore) với hơn 10 phòng thí nghiệm để đáp ứng tiến độ của quý vị, được quản lý và vận hành bởi hơn 100 nhà khoa học quy trình và giám đốc nghiên cứu
- Danh tiếng đã được chứng minh: Đã hỗ trợ hơn 600 khách hàng trong việc nộp hồ sơ IND và BLA với các cơ quan quản lý toàn cầu như MHRA, FDA, TGA, NMPA và PMDA
- Cải tiến liên tục: Nỗ lực đảm bảo đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian thực hiện
- Các phương pháp đã được xác nhận: TCID50, qPCR, phương pháp thêm mẫu kép và nhiều phương pháp khác tuân thủ hướng dẫn ICH Q5A(R2) để hoàn thành nghiên cứu loại bỏ virus của quý vị
3 địa điểm trên khắp thế giới
Điểm NPS về khả năng loại bỏ virus: 70
Chúng tôi thực hiện khoảng 20 cuộc kiểm toán cho khách hàng là các quỹ đầu tư mạo hiểm mỗi năm
Hơn 38 năm thực hiện các nghiên cứu về việc loại bỏ virus
Lập kế hoạch cho nghiên cứu loại bỏ virus
Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của quá trình loại bỏ virus trong quá trình phát triển sản phẩm của quý vị, chính vì vậy chúng tôi cung cấp dịch vụ loại bỏ virus tại cả 3 cơ sở của chúng tôi. Sự hiện diện toàn cầu của chúng tôi cho phép giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương và cập nhật kịp thời về các nghiên cứu của quý vị, mang lại sự linh hoạt để đảm bảo quý vị có được khung thời gian mong muốn. Tại các cơ sở của chúng tôi, chúng tôi cung cấp ba gói dịch vụ khác nhau được cơ quan quản lý chấp thuận:
- Loại bỏ tiêu chuẩn – Đặt lịch tại cơ sở của chúng tôi để làm việc cùng đội ngũ chuyên gia của chúng tôi nhằm thực hiện nghiên cứu của quý vị
- Loại bỏ Provise® – Hãy để đội ngũ của chúng tôi xử lý nghiên cứu của quý vị trong khi quý vị thực hiện các công việc tạo giá trị gia tăng tại cơ sở của mình; chúng tôi sẽ luôn cập nhật thông tin cho quý vị trong suốt quá trình
- Thẩm định kết hợp – Quý vị thực hiện các bước cần thiết và giao phần còn lại cho chúng tôi
Thực hiện nghiên cứu kiểm tra vi-rút
Đội ngũ các nhà khoa học quy trình, nhà khoa học và nhà khoa học hạ nguồn có tay nghề cao của chúng tôi luôn có mặt tại chỗ để hỗ trợ quý vị hoặc thực hiện nghiên cứu thay mặt quý vị. Chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu và từng bước cụ thể để hoàn thành hiệu quả các nghiên cứu IND và BLA, bao gồm:
- pH thấp/cao
- Lọc giảm virus
- Sắc ký trao đổi cation
- Sắc ký trao đổi anion
- Sắc ký ái lực protein
- Tiêu độc và nhiều phương pháp khác!
Lợi ích của phương pháp Co-Spiking đối với quá trình loại bỏ virus
Dịch vụ bổ sung đồng thời của chúng tôi giúp nâng cao hiệu quả của các nghiên cứu loại bỏ virus bằng cách áp dụng chiến lược bổ sung đồng thời với virus bạch cầu chuột (XMuLV) và virus nhỏ chuột (MMV), tạo cơ hội rút ngắn thời gian nghiên cứu và giảm bớt gánh nặng lấy mẫu.
Tại sao nên chọn dịch vụ bổ sung đồng thời của chúng tôi?
- Tăng hiệu quả: Dịch vụ bổ sung đồng thời của chúng tôi cho phép đánh giá đồng thời cả XMuLV và MMV, giúp hợp lý hóa quy trình tinh chế và giảm thời gian bổ sung trong phòng thí nghiệm cho các nghiên cứu loại bỏ virus. Điều này rất quan trọng để đáp ứng các mốc thời gian theo quy định và đẩy nhanh việc bắt đầu thử nghiệm lâm sàng.
- Tối ưu hóa nguồn lực: Với lượng sản phẩm cần thiết cho các lần pha trộn ít hơn, sẽ có nhiều sản phẩm đã pha trộn hơn sẵn sàng cho các thử nghiệm lâm sàng. Ngoài ra, dịch vụ pha trộn đồng thời của chúng tôi có thể giảm khối lượng tài liệu, từ đó giúp quá trình xem xét và kiểm toán diễn ra nhanh hơn.
- Giảm chi phí: Dịch vụ này giảm thiểu lượng dung dịch đệm cũng như số lượng cột hoặc thiết bị màng cần thiết, từ đó giúp giảm chi phí vận hành và yêu cầu xử lý chất thải.
- Xác nhận và đảm bảo chất lượng vững chắc: Dịch vụ bổ sung mẫu thử của chúng tôi đã được xác nhận nghiêm ngặt tại cơ sở Rockville ở Maryland, Hoa Kỳ để đảm bảo độ vững chắc của xét nghiệm, duy trì độ chính xác và độ chính xác cao trong việc phát hiện virus, từ đó hỗ trợ tính toàn vẹn của việc đánh giá an toàn virus.
Các mẫu virus BioPure được sử dụng trong nghiên cứu loại bỏ virus của quý vị
Chúng tôi tự sản xuất virus nội bộ để đảm bảo nồng độ virus cao và mức độ tạp chất tiềm ẩn thấp, mang lại hiệu suất vượt trội cho tất cả các nghiên cứu quy trình hạ lưu. Các mẫu virus BioPure được sản xuất từ các mẫu virus đã được đặc trưng đầy đủ và được sử dụng để đánh giá mức độ giảm virus.
Dung dịch virus BioPure Gold được sử dụng cho các bước lọc nano để tăng độ nhạy, vì nó đã trải qua quá trình tinh chế bổ sung nhằm tạo ra vật liệu sạch nhất và ít tạo cụm nhất. Các chuyên gia về loại bỏ virus của chúng tôi có thể thảo luận và tư vấn về việc sử dụng các dung dịch virus phù hợp cho từng nghiên cứu của quý khách.
Tài nguyên liên quan
- Ghi chú ứng dụng: Ứng dụng chiến lược bổ sung kép trong các nghiên cứu về quá trình loại bỏ virus
Tìm hiểu thêm về cách thức kết hợp XMuLV và MMV giúp tối ưu hóa các nghiên cứu về quá trình loại bỏ virus, rút ngắn thời gian thực hiện và giảm bớt nhu cầu về sản phẩm cũng như mẫu thử.
- Infographic: Các nghiên cứu về khả năng đào thải virus để đáp ứng tiến độ của bạn
Khám phá các dịch vụ thanh lý toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách.
- Tờ rơi: Dịch vụ loại bỏ virus tiêu chuẩn BioReliance®
Tìm hiểu cách các chuyên gia của chúng tôi, với kinh nghiệm hàng thập kỷ, hỗ trợ thiết kế và thực hiện các nghiên cứu về thông quan cho quý vị.
- Infographic: Dịch vụ loại bỏ virus BioReliance®
Khám phá những con số quan trọng về kinh nghiệm của chúng tôi trong các nghiên cứu về quá trình loại bỏ virus.
- Hướng dẫn ứng dụng: Thiết kế các nghiên cứu loại bỏ virus thành công
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ cách đảm bảo quy trình sản xuất của quý vị có khả năng loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các loại virus có vỏ bọc và không có vỏ bọc.
- Tờ rơi: Lộ trình dẫn đến thành công — Dịch vụ thông quan Provise®
Hãy tìm hiểu cách chúng tôi có thể thực hiện các nghiên cứu về sự đào thải virus thay cho quý vị, đồng thời luôn cập nhật thông tin cho quý vị trong suốt quá trình thực hiện.