Merck
Trang chủDịch vụPhần mềm và nền tảng kỹ thuật sốCổng thông tin ChemisTwin™ và các tài liệu tham khảo kỹ thuật số (dRMs)
Cổng thông tin ChemisTwin™ và các tài liệu tham khảo kỹ thuật số (dRMs)
Cổng thông tin ChemisTwin™, nền tảng
vật liệu tham chiếu kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới
Dễ dàng xác nhận cấu trúc hợp chất và định lượng mẫu chỉ với vài cú nhấp chuột thông qua cổng thông tin ChemisTwin™. Được hỗ trợ bởi Vật liệu tham chiếu kỹ thuật số (dRMs), nền tảng trực tuyến của chúng tôi tự động hóa phân tích NMR và IR, mang lại sự tin cậy và nhất quán cho kết quả của bạn.
Được phát triển và xác nhận bởi các chuyên gia NMR và IR của chúng tôi, các dRMs mang lại sự tiện lợi và độ tin cậy cao hơn so với các thư viện phổ truyền thống. Với quyền truy cập tức thì vào cơ sở dữ liệu dRMs mới nhất và đáng tin cậy, hãy khám phá cách cổng thông tin ChemisTwin™ có thể thay đổi hoàn toàn quy trình phân tích NMR và IR thường ngày của bạn!
Lợi ích
  • Dữ liệu dRM đáng tin cậy, được phát triển bởi nhà cung cấp vật liệu tham chiếu hàng đầu theo tiêu chuẩn ISO 9001.
  • Giảm thời gian dành cho các tác vụ thủ công như tra cứu tài liệu, cân đo vật liệu và viết báo cáo.
  • Giải pháp độc lập với thiết bị, tương thích với tất cả các thiết bị
    NMR (>300 MHz) và FTIR chính
Tin tức:
Giai đoạn tiếp theo của cổng thông tin ChemisTwin™: Mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao độ tin cậy!
Dựa trên sự hợp tác thành công trước đây, giai đoạn tiếp theo của quan hệ đối tác giữa chúng tôi và ACD/Labs sẽ mang lại khả năng tiếp cận rộng rãi hơn nữa đến cổng thông tin ChemisTwin™ mang tính cách mạng. Với sự hỗ trợ bán hàng thương mại từ ACD/Labs, ngày càng nhiều phòng thí nghiệm trên toàn thế giới có thể tận dụng lợi ích từ quy trình xác minh hợp chất nhanh chóng, đáng tin cậy và không cần sử dụng thuốc thử. Trải nghiệm quy trình làm việc được tối ưu hóa, hiệu quả được nâng cao và tính bền vững được cải thiện hơn bao giờ hết.
Lời chia sẻ từ người dùng
“Tôi nhận thấy tiềm năng và triển vọng mà nền tảng ChemisTwin™ mang lại cho lĩnh vực này. Việc giới thiệu các vật liệu tham chiếu kỹ thuật số (dRMs), quy trình làm việc có hướng dẫn và khả năng tương thích với các thiết bị NMR chính giúp nền tảng này trở nên dễ tiếp cận với đa dạng đối tượng người dùng, từ người mới bắt đầu đến những người có trình độ chuyên sâu. Tôi rất hào hứng trước những hướng đi mới mẻ về hiệu quả mà công nghệ này sẽ mang lại cho cộng đồng khoa học, khi nó sẽ đơn giản hóa cách thức thực hiện công việc trong tương lai.”
-Roberto Chavez, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ và Chuyên gia Thiết bị NMR tại Khoa Hóa học và Hóa sinh, Đại học UCLA
“Tôi rất hào hứng. Bất kỳ ai đang vận hành hệ thống NMR đều có thể nhận ra ngay lợi ích của nó – đó là tiết kiệm thời gian. Cổng thông tin ChemisTwin™ sẽ là một bước đột phá thực sự!”
-Trưởng phòng Thí nghiệm NMR, Pharma Diagnostics
“Nó rất trực quan và vô cùng tiện lợi. Công cụ này hướng dẫn bạn đến đúng nơi cần đến và rất thân thiện với người dùng.”
- Nhà khoa học cấp cao về NMR, Phòng thí nghiệm hợp đồng chuyên về Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và Kiểm soát Chất lượng (QC)
“Cá nhân tôi sẽ đầu tư vào giải pháp đó. Phần mềm này sẽ giúp cuộc sống của sinh viên chúng tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và giúp họ tiết kiệm được hàng ngày [để hiểu các phổ của mình].”
-Trưởng phòng Thí nghiệm NMR, Academia
“Công cụ này rất dễ sử dụng và báo cáo được trình bày một cách rõ ràng. Nhờ sử dụng cổng thông tin ChemisTwin™, chúng tôi đã xác định được cấu trúc chính xác của một sản phẩm mà nhà cung cấp đã giao nhầm cho chúng tôi.”
- Trưởng bộ phận Kiểm soát Chất lượng, Chemodex
Một con robot được dựng hình 3D với thân màu trắng, cánh tay màu vàng và các chi tiết điểm xuyết màu xanh lá đang cầm một chiếc khay bằng tay trái. Trên khay có một biểu đồ cột với nhãn “R.E.F.”. Con robot còn có một màn hình trên ngực hiển thị ba biểu tượng pin màu xanh lá và hai đường cong trông giống tín hiệu Wi-Fi. Nền có màu xanh lá với hiệu ứng chuyển màu nhẹ.
Truy cập cơ sở dữ liệu các Vật liệu Tham chiếu Kỹ thuật số (dRM)
Cơ sở dữ liệu này bao gồm các hợp chất từ danh mục toàn diện các Vật liệu Tham chiếu Được Chứng nhận và tiêu chuẩn phân tích của chúng tôi. Mỗi dRM đều có thể truy xuất nguồn gốc đến vật liệu tham chiếu vật lý tương ứng*. Và nếu bạn không tìm thấy hợp chất yêu thích của mình, hãy gửi yêu cầu về một dRM mới trực tiếp trên cổng thông tin!
Hình ảnh thể hiện một nhân vật hoạt hình 3D trông giống một con robot. Con robot có thân màu trắng với các chi tiết màu xanh lá cây ở các khớp và dải đeo đầu, cùng một tấm che mắt màu đen lớn ở vị trí thường là đôi mắt. Trên ngực con robot có một hình vuông với các góc bo tròn, trên đó hiển thị biểu tượng dấu tích. Nền hình ảnh có màu vàng, và con robot đang giơ ngón cái tay phải lên.
Phân tích NMR
Cổng thông tin ChemisTwin™ cho phép thực hiện cả phân tích NMR định tính và định lượng. Để xác định định tính, hãy tải lên phổ mẫu của bạn và chọn tùy chọn định tính. Thuật toán sẽ so sánh phổ này với các vật liệu tham chiếu kỹ thuật số (dRMs), đồng thời xem xét các biến động dịch chuyển hóa học do các yếu tố khác nhau gây ra để xác nhận sự khớp nhau. Đối với định lượng, quy trình làm việc có hướng dẫn cho phép bạn định lượng bất kỳ hợp chất nào, ngay cả khi hợp chất đó không có trong cơ sở dữ liệu dRM. Cung cấp khối lượng phân tử để nhận kết quả tỷ lệ khối lượng dưới dạng mmol/g hoặc mg/g.
Hình minh họa một con robot được cách điệu với thân màu trắng, các khớp màu xanh lá cây và những chi tiết màu vàng trên đầu và bàn tay. Con robot đang cầm một chiếc kính lúp trên một tay, quan sát một cấu trúc phân tử đang lơ lửng trong không khí ở phía bên phải của nó. Cấu trúc phân tử này bao gồm các đường kẻ màu đen biểu thị các liên kết giữa các quả cầu màu đỏ, trắng và xám, lần lượt đại diện cho các nguyên tử oxy, hydro và cacbon.
Phân tích hồng ngoại
Cổng thông tin ChemisTwin™ cho phép thực hiện cả phân tích xác định và kiểm tra chất lượng. Xác định các chất chưa biết dựa trên phổ hồng ngoại (IR) của bạn bằng cách so sánh với các thư viện tài liệu tham chiếu kỹ thuật số phong phú cũng như các hóa chất cơ bản. Cổng thông tin ChemisTwin™ IR cung cấp quy trình kiểm tra chất lượng mở rộng để đảm bảo độ tinh khiết của mẫu của bạn.
Một bức tranh minh họa cách điệu về một con robot với tông màu trắng và xanh lá, đang cầm một chiếc máy bay giấy trên tay phải. Con robot có cái đầu tròn với con mắt trông giống như tấm che mặt, còn thân hình dường như được tạo thành từ nhiều hình khối khác nhau. Phông nền là màu xanh dương đơn giản với các góc bo tròn.
Hướng dẫn sử dụng 
Ngoài các hệ thống quản lý dữ liệu tiêu chuẩn (dRMs), cổng thông tin ChemisTwin™ cho phép người dùng xây dựng thư viện phổ riêng của mình. Bạn có thể tải lên các phổ NMR và IR, sau đó quản lý (tạo, chỉnh sửa, xóa) và sử dụng chúng làm tài liệu tham khảo trong tất cả các quy trình phân tích. Thông tin siêu dữ liệu cho các tài liệu tham khảo do người dùng sở hữu này có thể được truy xuất thuận tiện từ cơ sở dữ liệu PubChem thông qua số CAS, cho phép thực hiện các đánh giá phổ được tùy chỉnh cao và chính xác.
Một bức tranh minh họa cách điệu về một con robot với tông màu trắng và xanh lá, đang cầm một chiếc máy bay giấy trên tay phải. Con robot có cái đầu tròn với đôi mắt giống như tấm che mặt, còn thân hình dường như được tạo thành từ nhiều hình khối khác nhau. Phông nền là màu xanh dương đơn giản với các góc bo tròn.
Báo cáo và Lịch sử hoạt động
Với các báo cáo được tạo tự động, bạn có thể truy cập toàn bộ thông tin cần thiết để xem xét và xác nhận kết quả của mình. Sau khi được phê duyệt, các báo cáo này luôn sẵn sàng trên bảng điều khiển của bạn và có thể dễ dàng chia sẻ với đồng nghiệp.
Một bản ghi kiểm tra toàn diện có thể được xem trong cổng thông tin ChemisTwin™, và việc xóa các bản ghi là không thể thực hiện được. Với thông tin này, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào tính toàn vẹn và khả năng truy xuất nguồn gốc của các hoạt động phân tích NMR của mình.
Hình ảnh là bản dựng 3D của một con robot có hình dáng giống con người. Con robot có thân màu trắng, tay và chân màu xanh lá cây, các dải màu vàng quanh các khớp, cùng một tấm che mặt màu đen trông giống như đôi mắt của nó. Nền có màu tím, và con robot đang chỉ tay về phía màn hình trên ngực, nơi hiển thị một ứng dụng có chữ.
Trung tâm Kiến thức Cổng thông tin ChemisTwin™
Truy cập tài liệu kỹ thuật, video hướng dẫn và gói khởi động để thử nghiệm nền tảng tại Trung tâm Kiến thức của chúng tôi.
*Khi có sẵn, sản phẩm tương đương về mặt vật lý có chất lượng cao nhất luôn được lựa chọn và ghi rõ trên mỗi tờ thông tin về dRM.
CÁCH ĐĂNG KÝ
Bằng cách sử dụng biểu mẫu đăng ký, bạn có thể yêu cầu và nhận quyền truy cập vào bản dùng thử miễn phí không ràng buộc, cho phép bạn thực hiện 45 lần phân tích miễn phí.
Chúng tôi cũng tổ chức các buổi demo để cùng thảo luận về cách thức hoạt động của cổng thông tin ChemisTwin™ trong quy trình làm việc cụ thể của quý vị. Các trường có dấu * là bắt buộc.
Tài nguyên liên quan
Trang 1 / 3
Sản phẩm liên quan
Rất tiếc, đã xảy ra lỗi ngoài dự kiến
Response not successful: Received status code 500