Merck
Các amin chiral của Chipros
Các amin Chiral đóng một vai trò quan trọng trong tổng hợp hữu cơ chọn lọc lập thể. Chúng được sử dụng trực tiếp như là các tác nhân giải quyết, xây dựng khối hoặc phụ trợ chiral. Mặc dù có sẵn cổ điển thông qua giải pháp racemic với các axit hoạt động quang học, các phương pháp công nghệ sinh học cũng mở ra một cách để amin chirus. Con đường xúc tác lipase tối ưu hóa của 1 BASF đến các amin hoạt động quang học (Hình 1) có thể chạy với quy mô vài nghìn tấn. Do một loạt các chất nền chịu đựng được bởi các enzyme, một loạt các amin chiral và aminocohol chirus diff có sẵn trên thị trường.
Phân giải xúc tác lipase của các amin racemic.
Hình 1.Phân giải xúc tác lipase của các amin racemic.
Vật liệu
Loading
Tài liệu tham khảo
1.
Breuer M, Ditrich K, Habicher T, Hauer B, Keßeler M, Stürmer R, Zelinski T. 2004. Industrial Methods for the Production of Optically Active Intermediates. Angew. Chem. Int. Ed.. 43(7):788-824. https://doi.org/10.1002/anie.200300599