Kreuzkupplung
Eine Kreuzkupplungsreaktion in der organischen Synthese findet statt, wenn zwei Fragmente mit Hilfe eines Metallkatalysators miteinander verbunden werden. Die Kreuzkupplung ist seit 30 Jahren eine wesentliche Reaktion in der katalytischen Chemie, beginnend mit der Pionierarbeit von Heck, Negishi und Suzuki, die 2010 den Nobelpreis für Chemie für die Palladium-katalysierte Kreuzkupplung erhielten. Als eine der vielseitigsten und leistungsfähigsten Methoden zur Bildung von Bindungen in der synthetischen organischen Chemie ist das Gebiet der Kreuzkupplung inzwischen so weit ausgereift, dass fast jedes beliebige Fragment mit dem richtigen Katalysator gekoppelt werden kann.
Besondere Kategorien
Wir sind stolz darauf, ein umfassendes Portfolio an heterozyklischen Bausteinen anbieten zu können, eine der größten und vielfältigsten Familien von Molekülfragmenten, die in der organischen Synthese verwendet werden.
Wir bieten ein umfangreiches Portfolio an Nickel- und Palladiumkatalysatoren, die bei der Bildung von C-C-, C-N- und C-O-Bindungen durch gängige Kreuzkupplungsreaktionen helfen.
Finden Sie in unserem Portfolio an organischen Bausteinen die Grundbausteine, die Sie benötigen, um Ihre Forschung voranzutreiben. Alkene, Alkine, Arene, Allene & mehr!
Entdecken Sie unser einzigartiges Portfolio an Übergangsmetallkatalysatoren für Ihre verschiedenen Anwendungen in der organischen und organometallischen Chemie.
Mit der exponentiell zunehmenden Nutzung hat sich das Feld auf zahlreiche Strategien zur Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-, Kohlenstoff-Stickstoff- und Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindungen ausgeweitet, darunter Schlüsselreaktionen wie:
- Buchwald-Hartwig-Aminierung, die Kreuzkupplung eines Aryl(pseudo)halids mit einem Amin, ist eine Grundreaktion für Chemiker in einer Vielzahl von Disziplinen.
- Heck-Kupplung ist die Kreuzkupplung eines ungesättigten Halogenids mit einem Alken, die zu substituierten Alkenen führt.
- Negishi-Kupplung ist die Kreuzkupplung eines Aryl(pseudo)halids mit einem Organozink-Nukleophil zur Bildung von C-C-Bindungen.
- Sonogashira-Kupplung ist die Kreuzkupplung eines Aryl(pseudo)halids mit einem terminalen Alkin zur Bildung von disubstituierten Acetylenen.
- Stille-Kupplung, die Kreuzkupplung eines Aryl(pseudo)halogenids mit Stannan, ist eine funktionelle Reaktion für die Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen mit wenigen Einschränkungen hinsichtlich der R-Gruppen.
- Suzuki-Miyaura-Kupplung, die Kreuzkupplung zwischen einem Aryl(pseudo)halid und einem Organoborat, ist eine vielseitige Reaktion für die Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen.
Figure 1.Buchwald-Hartwig Amination
Figure 2.Heck Cross-Coupling Reaction
Figure 3.Negishi Cross-Coupling Reaction
Figure 4.Sonogashira Cross-Coupling Reaction
Figure 5.Stille Cross-Coupling Reaction
Figure 6.Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche für Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation.
Verwandte Artikel
- G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
- MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.
- Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
- C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) are privileged structures because they promote a great number of transformations with unprecedented selectivity.1
- Alle sehen (80)
Verwandte Protokolle
- Protocol for the KitAlysis™ Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit
- Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
- TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
- KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.
- A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
- Alle sehen (6)
Wie können wir helfen
Bei Fragen stellen Sie bitte eine Kundensupportanfrage
oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail [email protected]
oder rufen Sie an unter +1 (800) 244-1173
Zusätzliche Unterstützung
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.