Merck
Photokatalyse
Photoreaktor in einem organischen Syntheselabor für Photoredox-Katalyse
Die Photoredoxkatalyse, auch als Photoredoxkatalyse mit sichtbarem Licht bezeichnet, hat sich als ein leistungsstarkes Werkzeug in der organischen Synthese entwickelt und baut auf den Grundlagen früher Pioniere in den Bereichen der Radikalenchemie und Photochemie auf. Die Photoredox-Chemie bildet neue Bindungen über offenschalige Synthesewege und erleichtert den schnellen Aufbau komplexer Produkte auf dem Weg zu neuen Bereichen des chemischen Raums.1-7 In Gegenwart von sichtbarem Licht können Photokatalysatoren über zahlreiche synthetische Umwandlungen wie Kreuzkupplung, C-H-Funktionalisierung, Alken- und Aren-Funktionalisierung und Trifluormethylierung Zugang zu vollkommen neuen, bisher unzugänglichen Bindungsbildungen ermöglichen.
Ausgewählte Kategorien
Drei braune Flaschen mit Lösungsmittel
Lösungsmittel
Ihr Lösungsmittelanbieter: Mit unseren Marken Supelco®, Sigma-Aldrich® und SAFC® sind Sie immer richtig ausgestattet für Ihre Analyse-, Labor- und biopharmazeutischen Anwendungen. Online bestellbar.
Produkte einkaufen
Grafische Darstellung von Furan, Thiophen und Purin.
Heterocyclische Bausteine
Wir bieten ein umfassendes Portfolio heterocyclischer Bausteine, eine der größten und vielfältigsten Familien von Molekülfragmenten, die in der organischen Synthese verwendet werden.
Produkte einkaufen
Grafische Darstellung von Bausteinen.
Organische Bausteine
In unserem Portfolio an organischen Bausteinen finden Sie die grundlegenden Komponenten, die Sie benötigen, um Ihre Forschung voranzutreiben. Alkenesm-Alkane, Alkine, Arene, Allene und viele mehr!
Produkte einkaufen
Photoreaktor in einem organischen Syntheselabor für Photoredox-Katalyse
Photokatalysatoren
Bei der Photokatalyse wird eine chemische Reaktion mithilfe von sichtbarem Licht eingeleitet. Unser umfassendes Portfolio an Katalysatoren und Photoreaktoren ermöglicht reproduzierbare Reaktionen bei der Photoredox-Katalyse.
Produkte einkaufen
Die Leistungsstärke der Photokatalyse ergibt sich zum Teil aus der Fähigkeit, leicht zugängliche, einfache Ausgangsmaterialien über Einzelelektronentransferpfade zu aktivieren, um Zugang zu reaktiven offenschaligen Spezies unter milden Reaktionsbedingungen zu schaffen. Nach ihrer Entstehung können diese offenschaligen Spezies für zahlreiche Radikalenfänger-Aktivitäten eingesetzt werden und hochwertige Produkte liefern. 
    Dokumentensuche
    Sie suchen genauere Informationen?
    Besuchen Sie unsere Dokumentensuche, wo Sie Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation finden.
    Dokumentensuche
      Literatur
      1.
      Prier CK, Rankic DA, MacMillan DWC. 2013. Visible Light Photoredox Catalysis with Transition Metal Complexes: Applications in Organic Synthesis. Chem. Rev.. 113(7):5322-5363. https://doi.org/10.1021/cr300503r
      2.
      Fukuzumi S, Ohkubo K. Organic synthetic transformations using organic dyes as photoredox catalysts. Org. Biomol. Chem.. 12(32):6059-6071. https://doi.org/10.1039/c4ob00843j
      3.
      Shaw MH, Twilton J, MacMillan DWC. 2016. Photoredox Catalysis in Organic Chemistry. J. Org. Chem.. 81(16):6898-6926. https://doi.org/10.1021/acs.joc.6b01449
      4.
      Romero NA, Nicewicz DA. 2016. Organic Photoredox Catalysis. Chem. Rev.. 116(17):10075-10166. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00057
      5.
      Skubi KL, Blum TR, Yoon TP. 2016. Dual Catalysis Strategies in Photochemical Synthesis. Chem. Rev.. 116(17):10035-10074. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00018
      6.
      Poplata S, Tröster A, Zou Y, Bach T. 2016. Recent Advances in the Synthesis of Cyclobutanes by Olefin [2+2] Photocycloaddition Reactions. Chem. Rev.. 116(17):9748-9815. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00723
      7.
      Kärkäs MD, Porco JA, Stephenson CRJ. 2016. Photochemical Approaches to Complex Chemotypes: Applications in Natural Product Synthesis. Chem. Rev.. 116(17):9683-9747. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00760