Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
shot
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
≤3 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Dieser Artikel | 303798 | 204013 | 349356 |
|---|---|---|---|
| assay ≥99.9% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis | assay 99.995% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis |
| form shot | form foil | form powder | form foil |
| density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) |
| resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C |
| mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) |
| bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) |
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?