Merck
332976
4-Propylbenzoesäure
97%
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
142-144 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Propylbenzoic acid was used in the preparation of [2,7-dimethoxy-8-(4-propylbenzoyl)naphthalen-1-yl](4-propylphenyl)-methanone.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kosuke Sasagawa et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 8), o2596-o2596 (2012-08-21)
In the title compound, C(32)H(32)O(4), the 4-propyl-benzoyl groups at the 1- and 8-positions of the naphthalene ring system are aligned almost anti-parallel, and their benzene rings make a dihedral angle of 8.64 (10)°. The dihedral angles between the naphthalene ring system