Merck
694924
Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III)
sublimed grade
Synonym(e):
Ir(ppy)3, Iridium-tris-[2-(2-pyridinyl-κN)-phenyl-κC]
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
250 MG
€ 708,00
€ 708,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H24IrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
654.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
Emissive Layer
Form
powder
Verlust
0.5% loss on heating, 359°C (typical, TGA)
Übergangstemp.
transition temp 437.6 °C (typical, DSC)
λmax
282 nm
Fluoreszenz
λex 305 nm; λem 507 nm in chloroform
Energie der Orbitale
HOMO 5.6 eV 
LUMO 3 eV 
Leistung von OLED-Bauelementen
ITO/HMPD/TAZ:Ir(ppy)3 (7%)/Alq3/Al:Li
  • Color: green
  • Max. Luminance: 4000 Cd/m2
  • Max. EQE: 15 %
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
ITO/TCTA/Ir(ppy)3/Bphen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 300000 Cd/m2
  • Max. EQE: 19 %
  • Turn-On Voltage: 2.6 V
SMILES String
c1ccc(nc1)-c2ccccc2[Ir](c3ccccc3-c4ccccn4)c5ccccc5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H8N.Ir/c3*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;/h3*1-6,8-9H;
InChIKey
QKBWDYLFYVXTGE-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
932744749230688096
grade
sublimed grade
grade
sublimed grade
grade
-
grade
-
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
loss
0.5% loss on heating, 359°C (typical, TGA)
loss
0.5% TGA, >330°C (weight loss)
loss
-
loss
-
transition temp
transition temp 437.6 °C (typical, DSC)
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
λmax
282 nm
λmax
287 nm±5 nm in dichloromethane, 373 nm±5 nm in dichloromethane
λmax
-
λmax
-
fluorescence
λex 305 nm; λem 507 nm in chloroform
fluorescence
λem 514 nm±10 nm in dichloromethane
fluorescence
-
fluorescence
λex 340 nm; λem 512 nm in chloroform
Anwendung
OLED triplet emitter (green).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
High-efficiency, low-voltage phosphorescent organic light-emitting diode devices with mixed host
Kondakova, M.; Pawlik, T.; Young, R.; et al.
Journal of Applied Physics, 104, 094501-094501 (2008)
Highly efficient, single-layer organic light-emitting devices based on a graded-composition emissive layer
Holmes, R. J.; et al.
Applied Physics Letters, 97, 083308-083308 (2010)
High-efficiency organic electrophosphorescent devices with tris(2-phenylpyridine)iridium doped into electron-transporting materials
Adachi, C.; ea al.
Applied Physics Letters, 77, 904-904 (2000)
Very high-efficiency green organic light-emitting devices based on electrophosphorescence
Forrest, S. R.; et al.
Applied Physics Letters, 75, 4-4 (1999)
A highly efficient universal bipolar host for blue, green, and red phosphorescent OLEDs.
Ho-Hsiu Chou et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(22), 2468-2471 (2010-05-07)
Artikel
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Organic Semiconductor Laser Materials
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Verwandter Inhalt
In der organischen Elektronik werden organische Leiter und Halbleiter für Anwendungen in der organischen Photovoltaik, organischen Leuchtdioden und organischen Feldeffekttransistoren verwendet.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.