Merck
778672
L-Cystein
Wacker Chemie AG, ≥98.0%
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.16
Beilstein:
1721408
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D 8 to 9.5°
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
Verunreinigungen
≤0.5% ninhidrin positive substances (each)
≤10 ppm heavy metals
≤300 ppm ammonium
Glührückstand
≤0.1%
Verlust
≤0.5% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.04%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
Kationenspuren
Fe: ≤10 ppm
Eignung
clear, colorless for appearance of solution
SMILES String
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChIKey
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
168149C7352C5360
L-Cystein
SAFC
C5360
L-Cystein
assay
≥98.0%
assay
97%
assay
≥98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
powder
form
solid
form
crystalline powder
form
crystalline powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
grade
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
grade
-
grade
-
grade
-
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird aus FERMOPURE® Material von Wacker bezogen, jedoch nur zur Verwendung in der Forschung und Entwicklung – nicht bei Arzneimitteln, im Haushalt oder für andere Zwecke – verkauft.
Anwendung
L-Cystein wird als ein Standard für die Quantifizierung von Thiolen mit niedrigem Molekulargewicht (LMW) verwendet, die durch HPLC aus dem Gewebe der Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana) extrahiert werden.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
NMDA-Glutamat-Rezeptoragonist
Rechtliche Hinweise
FERMOPURE is a registered trademark of Wacker Chemie AG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Quantification of Low Molecular Weight Thiols in Arabidopsis.
Miao Z, et al.
Journal of integrative plant biology (2015)
Takeshi Annoura et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(5), 2158-2170 (2014-02-11)
The 10 Plasmodium 6-Cys proteins have critical roles throughout parasite development and are targets for antimalaria vaccination strategies. We analyzed the conserved 6-cysteine domain of this family and show that only the last 4 positionally conserved cysteine residues are diagnostic
Aurelie Kas et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 7), 2077-2087 (2014-05-03)
Kleine-Levin syndrome is characterized by relapsing-remitting episodes of severe hypersomnia, cognitive impairment, apathy, derealization and behavioural disturbances. Between episodes, patients have normal sleep, mood and behaviour. Functional imaging studies performed in small series of patients with Kleine-Levin syndrome with visual
Nicholas Kwiatkowski et al.
Nature, 511(7511), 616-620 (2014-07-22)
Tumour oncogenes include transcription factors that co-opt the general transcriptional machinery to sustain the oncogenic state, but direct pharmacological inhibition of transcription factors has so far proven difficult. However, the transcriptional machinery contains various enzymatic cofactors that can be targeted
Eun Young Park et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(26), 6183-6189 (2014-06-01)
The present study examined the impact of the supplementation of glutathione (GSH), γ-L-glutamyl-L-cysteinyl-glycine, on human blood GSH levels. Healthy human volunteers were orally supplemented with GSH (50 mg/kg body weight). Venous blood was collected from the cubital vein before and