Merck
900441
Green light-emitting spiro-copolymer
Synonym(e):
Livilux® SPG-01T
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
250 MG
€ 523,00
€ 523,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Emissive Layer
form
ribbon
mol wt
average Mn >100,000
average Mw >400,000
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
900444900446900447
form
ribbon
form
solid
form
solid
form
solid
mol wt
average Mn >100,000
mol wt
average Mn 50,000, average Mw 180,000
mol wt
average Mn 120,000, average Mw 720,000
mol wt
average Mn 105,000, average Mw 470,000
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Application
Features:
  • Soluble green light-emitting spiro-copolymer.
  • High efficiency.
  • Long lifetime, with further potential to improve.
  • Saturated green color coordinates, with low operation voltage.
Typical performance measured in standard device stack (ITO/PEDOT:PSS 20 nm/SPG-01T 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
  • Max. efficiency: 11 Cd/A.
  • V_on: 2.5 V.
  • V at 100 cd/m2: 3.6 V.
  • V at 1000 cd/m2: 6.0 V.
  • Max. power eff.: 12 lm/W.
  • External quantum eff.: 4.1%.
  • CIE1931 at 100 cd/m2: (0.33, 0.59).
  • DC lifetime at 100 cd/m2 at RT: >10k hrs.
  • AC lifetime at 200 cd/m2 at RT: >5000 hrs.
Legal Information
Product of EMD Performance Materials Corp., an Affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Preparation Note
  • 10 g/L in toluene for spin-coating.
  • Special formulation needed for inkjet.
  • Preparation should be in N2 atmosphere.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
In der organischen Elektronik werden organische Leiter und Halbleiter für Anwendungen in der organischen Photovoltaik, organischen Leuchtdioden und organischen Feldeffekttransistoren verwendet.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.