Merck
900952
2-[(1E,3E)-6-[3-(Dimethylamino)pyridine]-1,3-butadien-1-yl]-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid
Synonym(e):
DP3, TokeOni analogue, Water-soluble NIR emission luciferin analogue, seMpai
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17N3O2S
Molekulargewicht:
303.38
UNSPSC-Code:
12352106
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN(C)C1=CN=C(/C=C/C=C/C2=NC(C(O)=O)CS2)C=C1
Allgemeine Beschreibung
Luciferin is a generic term for the light-emitting compound found in organisms that generate bioluminescence.
This product is a new NIR emission luciferin analogue having luminescence peak at 670~680 nm with a peak range in the near-infrared (NIR) region. It has the enhanced solubility of 20 mg/mL compared to HCl free form of TokeOni (0.2 mg/mL).
Anwendung
  • Bio imaging.
  • In vivo imaging.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
In der organischen Elektronik werden organische Leiter und Halbleiter für Anwendungen in der organischen Photovoltaik, organischen Leuchtdioden und organischen Feldeffekttransistoren verwendet.