Merck
GF08494577
Kupfer
wire reel, 1000m, diameter 0.075mm, annealed, 99.9%
Synonym(e):
Copper, CU005220
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
GF08494577-1EA
€ 617,00
€ 617,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141711
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Assay
99.9%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 084-945-77
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
1000 m × 0.075 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
GF66965956GF63655780GF99677165
Kupfer wire reel, 1000m, diameter 0.075mm, annealed, 99.9%
GF08494577
Kupfer
Kupfer wire reel, 1000m, diameter 0.125mm, annealed, 99.9%
GF66965956
Kupfer
Kupfer wire reel, 1000m, diameter 0.25mm, annealed, 99.9%
GF63655780
Kupfer
Kupfer wire reel, 1000m, diameter 0.05mm, annealed, 99.9%
GF99677165
Kupfer
manufacturer/tradename
Goodfellow 084-945-77
manufacturer/tradename
Goodfellow 669-659-56
manufacturer/tradename
Goodfellow 636-557-80
manufacturer/tradename
Goodfellow 996-771-65
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
≥99.9%
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adam Southon et al.
Metallomics : integrated biometal science, 5(10), 1346-1356 (2013-08-02)
Copper (Cu) is an essential redox active metal that is potentially toxic in excess. Multicellular organisms acquire Cu from the diet and must regulate uptake, storage, distribution and export of Cu at both the cellular and organismal levels. Systemic Cu
L Marchand et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 193, 205-215 (2014-07-25)
Intra-specific variability of root biomass production (RP) of six rooted macrophytes, i.e. Juncus effusus, Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris, Typha latifolia, Phalaris arundinacea, and Iris pseudacorus grown from clones, in response to Cu exposure was investigated. Root biomass production varied widely
Julie E Gleason et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(16), 5866-5871 (2014-04-09)
The human fungal pathogens Candida albicans and Histoplasma capsulatum have been reported to protect against the oxidative burst of host innate immune cells using a family of extracellular proteins with similarity to Cu/Zn superoxide dismutase 1 (SOD1). We report here
Lelita T Braiterman et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(14), E1364-E1373 (2014-04-08)
Wilson disease (WD) is a monogenic autosomal-recessive disorder of copper accumulation that leads to liver failure and/or neurological deficits. WD is caused by mutations in ATP7B, a transporter that loads Cu(I) onto newly synthesized cupro-enzymes in the trans-Golgi network (TGN)
Giulia Cheloni et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 155, 275-282 (2014-07-30)
The present study showed the important role of light intensity and spectral composition on Cu uptake and effects on green alga Chlamydomonas reinhardtii. High-intenisty light (HL) increased cellular Cu concentrations, but mitigated the Cu-induced decrease in chlorophyll fluorescence, oxidative stress