Fortfahren mit
M1641
Methoxyphenamin -hydrochlorid
≥99%
Synonym(e):
2-Methoxy-N,α-dimethylbenzeneethanamine hydrochloride, NSC 65644
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.72
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-993-2
MDL number:
Assay:
≥99%
€ 89,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
functional group
amine
SMILES string
Cl.CNC(C)Cc1ccccc1OC
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-9(12-2)8-10-6-4-5-7-11(10)13-3;/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3;1H
InChI key
FGSJNNQVSUVTPW-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML4144523801L512672
description
≥99%
description
≥98% (HPLC)
description
98%
description
-
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
functional group
amine
functional group
-
functional group
phenyl, amine
functional group
amine, fluoro
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
USDEA Schedule III
drug control
-
drug control
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)