Merck
Z744415
2mag MIXControl 40 control unit
new
for connecting up to 2 MIXdrive stirring devices, with RS232 interface, AC/DC input 100 - 240 V, UK plug
Synonym(e):
2Mag 90410, control device, control module, lab stirrer control device, lab stirrer control module
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41103806
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
40 W stirring power
Protection class IP20
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
2mag 90410
Parameter
0-40 °C temp. range (at 80% humidity)
100 – 2,000 rpm speed
stirrer W × D × H
200 mm × 155 mm × 38 mm
Kompatibilität
for connecting up to 2 MIXdrive stirring devices
Allgemeine Beschreibung
Powerful 2mag control unit for the connection of up to two MIXdrive stirring drives, powerful 40 watts stirring power, wide speed range from 100 up to 2,000 rpm, jerk-free stirring also at low speeds, power setting (10-steps) for high power with regard to large and viscous stirring amounts and reduced power for the warming-free continuous operation of MIXdrive stirring drives. Available with or without RS232 interface.
Anwendung
  • Chemical reactions
  • Cell culture
  • Microbiology.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 100-2,000 rpm
  • 10 power steps
  • 2 stirrer sockets
  • Clear digital display
  • SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the
  • stirring bar
  • QuickSet for quick setting of start- and maximum
  • speed
  • Automatic memory function
  • Easy to clean stainless steel
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)