Merck
BDPH9BCE08EA
Bide Pharmatech
4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexanone
Synonym(e):
4-(2-hydroxyethyl)cyclohexanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCE08EA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H14O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h7,9H,1-6H2
Inchi Key
BCEXHABGXALHQU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)