Merck
ENA333559470
Enamine
3-[(cyclopentylsulfanyl)methyl]aniline hydrochloride
Slide 1 of 1
Größe auswählen
100 MG
€ 189,30
250 MG
€ 250,40
500 MG
€ 370,00
1 G
€ 461,00
2.5 G
€ 960,20
5 G
€ 1.737,60
10 G
€ 3.176,70
Lieferanten-SKU: EN300-84195-100MG
€ 189,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.8
MDL-Nummer:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
3-[(cyclopentylsulfanyl)methyl]aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NS.ClH/c13-11-5-3-4-10(8-11)9-14-12-6-1-2-7-12;/h3-5,8,12H,1-2,6-7,9,13H2;1H
InChIKey
YORBLLOHGXUBGP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84195
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84195
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)