Merck
MAT047025275
Matrix Scientific
5-(Diisopropylamino)amylamine
AnmeldenPreise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
1 G
€ 112,33
5 G
€ 262,36
Lieferanten-SKU: 007569-1G
€ 112,33
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.34
MDL-Nummer:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
N~1~,N~1~-diisopropyl-1,5-pentanediamine
Inchi Code
1S/C11H26N2/c1-10(2)13(11(3)4)9-7-5-6-8-12/h10-11H,5-9,12H2,1-4H3
InChIKey
CIFBCEXYFFKMEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007569.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007569.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)