Merck
1.04817
Kaliumchlorid -Lösung
3 mol/l, for storage and filling of electrodes
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
250 ML
€ 38,90
€ 38,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
Beilstein:
1711999
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Form:
liquid
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kaliumchlorid -Lösung, 3 mol/l
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Complexometric reactions
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
5.5 (20 °C in H2O)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.13 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
P9327601371.01255
form
liquid
form
solution
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
300
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.13 g/mL at 20 °C
density
1.044 g/cm3
pH
5.5 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Anwendung
  • Surface Acoustic Wave Resonator Chip Setup for the Elimination of Interfering Conductivity Responses: In dieser Studie wird eine neuartige Anwendung von Kaliumchloridlösung zur Kalibrierung akustischer Resonatoren auf Oberflächen vorgestellt, was Störungen der Leitfähigkeit bei empfindlichen Messungen eliminiert. Diese Technologie ist entscheidend für eine verbesserte Präzision auf dem Gebiet der Materialwissenschaft und der Biotechnologie und bietet solide Analysetools für Forscher und Entwickler (Rapp BE et al., 2024).
  • Development of a new continuous homogeneous liquid phase microextraction procedure: In dieser Studie wird die Verwendung von Kaliumchloridlösung bei der Entwicklung neuer Verfahren der Mikroextraktion für die biochemische Analyse hervorgehoben. Sie zeigt den Nutzen von Kaliumchlorid zur Verbesserung des Nachweises aliphatischer Amine in komplexen biologischen Proben. Dieser Fortschritt unterstützt die Pharmaindustrie und klinische Forschung und fördert bessere Analysemethoden (Shagaghipour S et al., 2024).
  • Exploring the therapeutic potential of pomegranate juice for uterine relaxation: Diese Forschungsarbeit untersucht die Biokompatibilität und Wirksamkeit von Kaliumchloridlösung, die zusammen mit natürlichen Wirkstoffen für die medizinische Behandlung verwendet wird, und unterstreicht deren Rolle zur Verbesserung der Arzneimittelverabreichung und Behandlungsstrategien in der Pharmabranche. Die Studie legt den Schwerpunkt auf nicht-invasive Behandlungen und zeigt so das Potenzial für weiterreichende Anwendungsmöglichkeiten im Gesundheitswesen (Al-Habib OAM et al., 2024).
  • A Simple Cost-Effective Method to Fabricate Single Nanochannels by Embedding Electrospun Polyethylene Oxide Nanofibers: Kaliumchloridlösung wird hier zur Herstellung präziser Nanokanäle verwendet, die einen wichtigen Bestandteil der Materialwissenschaft zur Entwicklung fortschrittlicher Materialien mit spezifischen Ionentransporteigenschaften darstellen. Diese Forschungsarbeit trägt Wesentliches zur Nanotechnologie bei und verbessert die Fertigungsprozesse in industriellen Anwendungen (Zhou L et al., 2024).
  • Effects of Inorganic Salts on the Phase Separation of Partially Miscible Solutes: Diese Studie untersucht die Auswirkungen von Kaliumchloridlösung auf Phasentrennungsprozesse und liefert Erkenntnisse, die für die Entwicklung neuer Materialien und Verbesserung industrieller Trennverfahren entscheidend sind. Die Ergebnisse sind insbesondere in der Umwelt- und Verfahrenstechnik relevant, wo eine präzise Kontrolle des Phasenverhaltens unerlässlich ist (Zhao DY et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Konzentration c(KCl) = 3 mol/l
Konzentration: 2,9–3,1 Mol/l
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf