Merck
1.16981
Ascorbic Acid Test Strips, reflectometric
25-450 mg/L (ascorbic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Ascorbinsäure-Teststreifen für Lesegerät, Chemische Ascorbinsäure-Teststreifen
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
50 TESTS
€ 67,80
€ 67,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung anWeitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ascorbinsäure-Test, reflectometric, 25-450 mg/L (ascorbic acid), for use with REFLECTOQUANT®
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
ascorbic acid
Messbereich
25-450 mg/L (ascorbic acid)
Anwendung(en)
beverage testing
food testing
milk and dairy products
Kompatibilität
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.100231.161271.16976
specific analyte(s)
ascorbic acid
specific analyte(s)
ascorbic acid
specific analyte(s)
lactic acid
specific analyte(s)
peracetic acid
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
description
semi-quantitative
description
quantitative
description
quantitative
measuring range
25-450 mg/L (ascorbic acid)
measuring range
50-2000 mg/L (ascorbic acid)
measuring range
3.0-60.0 mg/L (lactic acid)
measuring range
75-400 mg/L (peracetic acid)
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Allgemeine Beschreibung
Ascorbinsäure (Vitamin C) gilt als entscheidendes Qualitätsmerkmal zahlreicher Lebensmittel. Der Ascorbinsäuregehalt wird in der Obst- und Gemüseverarbeitung während der Produktion und der Produkteinfüllung gemessen, um sicherzustellen, dass der für die Konservierung erforderliche Mindestwert eingehalten wird. Die Reflectoquant-Teststäbchen für Ascorbinsäure sind geeignet für die rasche Messung des natürlichen Ascorbinsäuregehalts. Ascorbinsäure reduziert gelbe Molybdophosphorsäure zu Phosphormolybdänblau, das reflektometrisch auf dem RQflex® 20 bestimmt wird. Für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe zur Einschätzung der Ascorbinsäurekonzentration und eines potenziellen Verdünnungsfaktors, bevor dieses quantitative Verfahren durchgeführt wird, empfehlen wir die semiquantitative Messung mit unseren MQuant-Teststäbchen für Ascorbinsäure.
Verfahren: reflektometrisch mit Teststäbchen 25 – 450 mg/l Reflectoquant®
Hinweis zur Analyse
Funktionskontrolle: entspricht
Assay
– Standard 1:
45 – 55 mg/l
– Standard 2: 180 – 220 mg/l
– Standard 3: 360 – 440 mg/l
Sonstige Hinweise
Ersetzt: 16981-1; 16981
Rechtliche Hinweise
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Please provide details on the differences between the RQflex® Reflectoquant® 20 and 10 models for the system suitability test for Ascorbic acid. Specifically, are the "<25" and "LO" readings equivalent, and what was the "LO" limit on the 10 model?
    1 answer
    1. The reason for the RQ Flex 10 displaying "LO" is that the concentration falls below the measurement range of the strips. This is essentially equivalent to "<25" displayed on the RQ Flex 20, as the only ascorbic test strips available have a measuring range of 25 - 450 mg/l Reflectoquant®. If "<25," it means the concentration is lower than the strip's analyte range or outside the detection limit. The measuring range for this assay has not changed from the old RQ Flex 10 to the new RQ Flex 20 strips.
      Helpful?
  2. What type of filter paper is needed to run ascorbic acid on red juices, as the application note doesn't specify?
    1 answer
    1. The recommended filters for this purpose are simple folded filters, for instance, Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 1573 1/2. Other equivalent filters may also be suitable for use.