Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
JPE, NF, Ph. Eur.
vapor density
5.14 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
99.0 -103.0% anhydrous basis (PhEur, potentiometry), 99.0 -105.0% anhydrous basis (JPE, potentiometry), 99.0 -107.4% anhydrous basis (NF, potentiometry)
form
liquid (Can be liquid or solid depending on temperature)
autoignition temp.
600 °F
expl. lim.
8.5 %
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
color
, light yellow
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
useful pH range
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
solubility
soluble 149 g/L at 20 °C (completly)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Als ein multi-kompendiales Produkt erfüllt Triethanolamin (Trolamin) Emprove Expert die von Ph. Eur. erforderlichen Grenzwerte für N-Nitrosodiethanolamin. Seine geringen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte ermöglichen die Verwendung dieses Produkts in Hochrisikoanwendungen.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethanolamin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
354.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
179 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung