Größe auswählen
€ 783,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G10®, monoclonal
PY20, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr)
Angaben zum Gen
human ... PID1(55022)
1 of 4
Dieser Artikel | 05-1050X | 05-1050-M | 16-638 |
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... PID1(55022) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... PID1(55022) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone 4G10®, monoclonal, PY20, monoclonal | clone 4G10, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate - | conjugate - | conjugate - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash