Fortfahren mit
427211
Lactat-Dehydrogenase, Schweineherz
Synonym(e):
Lactat-Dehydrogenase, Schweineherz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥300 units/mg protein
€ 323,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14, 5334
Quality Segment
form
lyophilized
specific activity
≥300 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
impurities
≤0.01% PK, MK, ≤0.03% GPT, GOT, ≤0.1% MDH
pI 
4.6
solubility
aqueous buffer: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten
Native Laktatdehydrogenase aus Schweineherz. Ein tetrameres Enzym, das die reversible Umwandlung von Pyruvat in Lactat katalysiert. Das Gesamtgleichgewicht dieser Reaktion begünstigt die Lactatbildung. Weist einen optimalen pH-Wert von 7,0 und einen pI-Wert von 4,6 auf. Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 24 Stunden lang stabil. Lösungen nicht einfrieren.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die bei 25 °C und einem pH-Wert von 7,4 die Oxidation eines Mikromols NADH pro Minute verursacht.
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 25 °;C und einem pH-Wert von 7,4 1,0 µ;mol NADH pro Minute oxidiert.
Kornberg, A. 1995. Methods Enzymol.1, 441
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L7525M7383M2634
description
-
description
ammonium sulfate suspension, ≥200 units/mg protein
description
≥400 units/mg protein (biuret), ammonium sulfate suspension
description
buffered aqueous glycerol solution, ≥600 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥300 units/mg protein
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
≥400 units/mg protein (biuret)
specific activity
600-1000 units/mg protein (biuret)
form
lyophilized
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
buffered aqueous glycerol solution
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)