Merck
662105
PYR-41
≥90% (sum of two isomers, HPLC), Ubiquitin E1 Inhibitor, solid
Synonym(e):
Ubiquitin E1-Inhibitor, PYR-41 - Calbiochem, 4-(4-(5-Nitro-furan-2-ylmethylen)-3,5-dioxo-pyrazolidin-1-yl)-benzoesäureethylester, Trihydrat, Inhibitor des Ubiquitin-aktivierenden Enzyms E1, PYR-41
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
25 MG
€ 213,00
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H13N3O7 · 3H2O
Molekulargewicht:
425.35
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ubiquitin E1-Inhibitor, PYR-41 - Calbiochem, The Ubiquitin E1 Inhibitor, PYR-41 controls the biological activity of Ubiquitin E1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (sum of two isomers, HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
dark purple
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
662210528824574711
assay
≥90% (sum of two isomers, HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (sum of two isomers, HPLC)
assay
≥97% (sum of two isomers, HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Pyrazonverbindung, die irreversibel (vermutlich durch kovalente Modifikation) die Aktivität des Ubiquitin-aktivierenden Enzyms E1 hemmt (IC50<10 µM in zellfreien E1-Ubiquitinierungsreaktionen), während sie wenig oder keine Aktivität gegen die enzymatische Aktivität von E3, E2 oder Caspase zeigt. Blockiert den Ubiquitinierungs-abhängigen Proteinabbau und andere Ubiquitinierungs-vermittelte zelluläre Aktivitäten. Es hat sich gezeigt, dass die Inaktivierung von E1 durch PYR-41 oder andere Mittel zu einer allgemeinen Erhöhung der Sumoylierung führt.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Angaben zur Herstellung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar. Bei Raumtemperatur zersetzt sich die Verbindung zu ~1 % pro Tag.
Sonstige Hinweise
Yang, Y., et al. 2007. Cancer Res.67, 9472.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Toxizität: Reizstoff (B)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Subhash Mehto et al.
The EMBO journal, 41(23), e111289-e111289 (2022-10-13)
The NOD1/2-RIPK2 is a key cytosolic signaling complex that activates NF-κB pro-inflammatory response against invading pathogens. However, uncontrolled NF-κB signaling can cause tissue damage leading to chronic diseases. The mechanisms by which the NODs-RIPK2-NF-κB innate immune axis is activated and
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.