Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 594,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Anti-Prosurfactant-Protein-C(proSP-C)-Antikörper, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SFTPC(6440), SP5(389058)
General description
Immunogen
Application
- Western-Blot-Analyse: Eine 1:500 Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Prosurfactant-Protein-C (proSP-C) in Lungengewebelysat der Maus und in Fragmenten des GST-Fusion-Prosurfactant-Protein-C nach.
- ELISA-Analyse: Eine 1:50.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies ein Fragment des GST-Fusion-Prosurfactant-Protein-C nach.
- Immunhistochemische (Paraffin-)Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Prosurfactant-Protein-C (proSP-C) in Schnitten von Lungengewebe der Maus nach.
- Hinweis: Die tatsächlichen optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden, da Proben und experimentelle Bedingungen zwischen Endanwendern variieren können.
Metabolismus
Ionen- & Transportkanäle
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lungen-Epithelzellen der Maus
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description serum, Chemicon® | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description from rabbit, purified by affinity chromatography | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM370, purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| antibody form serum | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source rabbit (recombinant) | biological source rabbit | biological source - |
| clone polyclonal | clone recombinant monoclonal, 3F18, monoclonal | clone polyclonal | clone RM370, monoclonal, recombinant monoclonal |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| species reactivity mouse, rat | species reactivity human | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Prosurfactant-Protein-C(proSP-C)-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?