Fortfahren mit
CMP472TS1
Milligard® PES, 1,2/0,45 µm, Kartusche
pore size 1.2/0.45 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Synonym(e):
Milligard PES 20" 1.2/0.45 μm Cartridge
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Milligard®
parameter
1.38 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse), 5.52 bar max. differential pressure (80 psid) at 4-25 °C (Forward)
technique(s)
prefiltration: suitable
L
22.8 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
diam.
69 mm (2.71 in.)
filtration area
1.20 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code 7
General description
Konfiguration: Kartusche
Preparation Note
Dieses Produkt wurde aus Material hergestellt, das den Kriterien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Sterilisationsmethode
Feuchtes Autoklavieren, 25 Zyklen von 60 Minuten bei 128 °C. Inline-Dampfsterilisation (feucht): 10 Vorwärtszyklen von 30 Minuten bei
135 °C und ≤ 0,34 bar sowie 5 Rückwärtszyklen von
30 Minuten bei 135 °C und ≤ 0,07 bar*.
* Die Geräte wurden mittels Dampfsterilisation bei vollem Differentialdruck validiert, beginnend bei 2,17 bar bis zu einem endgültigen Differentialdruck von 0,07 bar, was zu einem berechneten Durchschnittswert von 0,28 bar in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung führte.
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte für Filter mit MILLIGARD®-PES-Membran im entsprechenden Benutzerhandbuch die Benetzungsanleitungen.
  • Lagerung: Lesen Sie bitte für Filter mit MILLIGARD®-PES-Membran das entsprechende Benutzerhandbuch.
  • Entsorgung: Gemäß geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Das Produkt wird in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien entspricht. ’Das Qualitätsmanagementsystem der Produktionsanlage wurde von einer akkreditierten Registrierungsstelle gemäß der entsprechenden Qualitätsnorm ISO 9001 genehmigt.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CMP471TS1CMP473TS1CMP872TS1
description
pore size 1.2/0.45 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
description
pore size 1.2/0.45 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
description
pore size 1.2/0.45 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
description
pore size 1.2/0.8 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
pore size
1.2/0.45 μm pore size
pore size
1.2/0.45 μm pore size
pore size
1.2/0.45 μm pore size
pore size
1.2/0.8 μm pore size
filtration area
1.20 m2
filtration area
0.6 m2
filtration area
1.8 m2
filtration area
1.06 m2
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
product line
Milligard®, EMPROVE® Filter
product line
Milligard®, EMPROVE® Filter
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
product line
Milligard®, EMPROVE® Filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Milligard®
manufacturer/tradename
Milligard®
manufacturer/tradename
Milligard®
manufacturer/tradename
Milligard®
Still not finding the right product?
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung