Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Aervent® 0,2 µm, Kartusche, Chemistry: 0.2 µm Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 10 in. Code 0
Quality Segment
material
polypropylene support, PTFE membrane, polypropylene housing, silicone O-ring
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
steam-in-place compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 23 °C (Reverse), 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
technique(s)
gas filtration: suitable
L
10 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
0.65 m2
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤35 mg/cartridge
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
input
sample type gas
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
cartridge code
Code 0
General description
Features and Benefits
Packaging
Preparation Note
150 (100 vorwärts / 50 rückwärts) SIP-Zyklen von 30 min bei 145 °C
Analysis Note
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Other Notes
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Gesamtkeimzahl
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen für die Dampfsterilisation & Integritätsprüfung sowie die erste Seite des Leitfadens für die Sichtprüfung
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: 0.2 µm Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 10 in. Code 0 | description Chemistry: 0.2 µm Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 20 in. Code 0 | description Chemistry: 0.2 µm Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 10 in. Code 7 | description Chemistry: 0.2 µm Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 30 in. Code 0 |
| pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size |
| filtration area 0.65 m2 | filtration area 1.3 m2 | filtration area 0.65 m2 | filtration area 1.95 m2 |
| technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable |
| product line Aervent® | product line Aervent® | product line Aervent® | product line Aervent® |
| manufacturer/tradename Aervent® | manufacturer/tradename Aervent® | manufacturer/tradename Aervent® | manufacturer/tradename Aervent® |
| matrix Aervent® | matrix Aervent® | matrix Aervent® | matrix - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aervent® 0,2 µm, Kartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?