Merck
CVGB72TP
Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Cartridge
pore size 0.22 μm, Code 7
Synonym(e):
Durapore® CVGB Cartridge Filter 20 in. 0.22 µm Code 7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
3 EA
Anfragen
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
27293007
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
PVDF
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
steam-in-place compatible
Produktlinie
Durapore®
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
20 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
20 in.
Filtrationsfläche
1.38 m2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Kartuschencode
Code 7
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
CVGB71TPCVGB01TPCVVI52TPE
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size
filtration area
1.38 m2
filtration area
0.69 m2
filtration area
0.69 m2
filtration area
1.38 m2
product line
Durapore®
product line
Durapore®
product line
Durapore®
product line
Durapore®
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
manufacturer/tradename
Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®
material
PVDF
material
PVDF
material
PVDF
material
PVDF , fluoroelastomer seal, polypropylene , polypropylene support
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement
Sonstige Hinweise
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany