Fortfahren mit
EX0995
MN01 Detergent Phosphate-free
powder, Extran®
Synonym(e):
cleaner
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103206
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Extran®
form
powder
manufacturer/tradename
Extran®
color
off-white
pH
7.0-10.0 (1% in water)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
powder Extran®
Application
A multi-purpose powdered detergent for heavy-duty laboratory cleaning applications. extran® MN01 is a mixture of anionic surfactants and auxiliary agents. Can be used on glass, plastic, rubber, metal and quartz. Articles to be cleaned should be immersed in a cleaning solution and thoroughly brushed or wiped. Rinsing with distilled water will leave a residue-free surface.
powder Extran®
Analysis Note
Appearance Off-white powder OdorMild pH (1%, water)7.0-10.0
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)