Merck
GEPP04725
47mm 25/pk 0.2 um Express SHF cut disks
new
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
25 EA
Anfragen
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktlinie
Millipore Express®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Filterdurchm.
47 mm
Matrix
Millipore Express® SHF
Porengröße
0.2 μm nominal pore size
Rechtliche Hinweise
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany