Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
product line
Integritest®
manufacturer/tradename
Integritest®
H
102 mm , 4 in.
W
8 in.
depth
6 in.
weight
16 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
10-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 |
| product line Integritest® | product line Integritest® | product line Integritest® | product line Integritest® |
| depth 6 in. | depth 8 in. | depth 12 in. | depth 12 in. |
| weight 16 oz | weight 8 oz | weight 8 oz | weight 16 oz |
| H 102 mm , 4 in. | H 1 in. , 25 mm | H 1 in. , 25 mm | H 1 in. , 25 mm |
| W 8 in. | W 8 in. | W 1 in. | W 12 in. |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?